ENA245487456
Enamine
{2-[(6-bromonaphthalen-2-yl)oxy]ethyl}(methyl)amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-{2-[(6-bromo-2-naphthyl)oxy]ethyl}-N-methylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14BrNO.ClH/c1-15-6-7-16-13-5-3-10-8-12(14)4-2-11(10)9-13;/h2-5,8-9,15H,6-7H2,1H3;1H
Clave InChI
DILLPQADXXGCFB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55352
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)