Merck
ENA245486876
Enamine
1H-pyrrole-3,4-dicarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.11
Número MDL:
mp
290-295
Iupac Name
1H-pyrrole-3,4-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5NO4/c8-5(9)3-1-7-2-4(3)6(10)11/h1-2,7H,(H,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
JFVDNCRMBALUKH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54732
Melting Point
290-295
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54732
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)