Merck
ENA245486873
Enamine
{2-[(dimethylamino)methyl]phenyl}methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.24
Número MDL:
Iupac Name
{2-[(dimethylamino)methyl]phenyl}methanol
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-11(2)7-9-5-3-4-6-10(9)8-12/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
KCSZGCNCOFOSQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53811
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53811
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)