Merck
ENA245486679
Enamine
2-tert-butyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
169.25
Número MDL:
Iupac Name
2-tert-butyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H11NOS/c1-8(2,3)7-9-6(4-10)5-11-7/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
FRDJFHQNSCNWED-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54396
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54396
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)