ENA245485879
Enamine
N-[1-(naphthalen-2-yl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N-[1-(2-naphthyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17N.ClH/c1-11(16-15-8-9-15)13-7-6-12-4-2-3-5-14(12)10-13;/h2-7,10-11,15-16H,8-9H2,1H3;1H
Clave InChI
FIMGPNAOTNGWLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53357
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)