ENA245485781
Enamine
1-(4-methoxybenzenesulfonyl)piperidin-4-one
About This Item
mp
130-132
Iupac Name
1-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H15NO4S/c1-17-11-2-4-12(5-3-11)18(15,16)13-8-6-10(14)7-9-13/h2-5H,6-9H2,1H3
Clave InChI
NZTXTKFAUBNPPA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53216
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)