ENA245485457
Enamine
N1-benzyl-2-chlorobenzene-1,4-diamine
About This Item
Iupac Name
N~1~-benzyl-2-chloro-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C13H13ClN2/c14-12-8-11(15)6-7-13(12)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,16H,9,15H2
Clave InChI
XFSGBXYTDKQHRA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52705
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)