Merck
ENA245485446
Enamine
4-amino-N,N-bis(prop-2-en-1-yl)benzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.28
Número MDL:
Iupac Name
N,N-diallyl-4-aminobenzamide
Inchi Code
1S/C13H16N2O/c1-3-9-15(10-4-2)13(16)11-5-7-12(14)8-6-11/h3-8H,1-2,9-10,14H2
Clave InChI
OGZHTSAMYSYOHA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52694
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52694
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)