Merck
ENA238712737
Enamine
3-methyl-1-(thiophen-2-yl)butan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.26
Número MDL:
Iupac Name
3-methyl-1-(2-thienyl)-1-butanone
Inchi Code
1S/C9H12OS/c1-7(2)6-8(10)9-4-3-5-11-9/h3-5,7H,6H2,1-2H3
Clave InChI
HPNIWPZCGICRIJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51137
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51137
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)