Merck
ENA238712626
Enamine
4-ethoxy-3-fluoroaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.17
Número MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-3-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-2-11-8-4-3-6(10)5-7(8)9/h3-5H,2,10H2,1H3
Clave InChI
ASLWQZGYKULGPD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50973
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50973
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)