Merck
ENA238712468
Enamine
N-(7-bromo-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-ylidene)hydroxylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.1
Iupac Name
(5Z)-7-bromo-3,4-dihydro-1-benzoxepin-5(2H)-one oxime
Inchi Code
1S/C10H10BrNO2/c11-7-3-4-10-8(6-7)9(12-13)2-1-5-14-10/h3-4,6,9H,1-2,5H2
Clave InChI
HPVNZYAWMIMICI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50529
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50529
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)