ENA238712399
Enamine
tert-butyl N-[(N'-hydroxycarbamimidoyl)(4-methoxyphenyl)methyl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (2E)-2-amino-2-(hydroxyimino)-1-(4-methoxyphenyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H21N3O4/c1-14(2,3)21-13(18)16-11(12(15)17-19)9-5-7-10(20-4)8-6-9/h5-8,11-12H,15H2,1-4H3,(H,16,18)
Clave InChI
DJBFUNXGJFLBFD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52023
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)