Merck
ENA238712284
Enamine
1-benzylpyrrolidine-3-sulfonyl fluoride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.3
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-pyrrolidinesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C11H14FNO2S/c12-16(14,15)11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2
Clave InChI
KCLJEZPHJZQPIW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50305
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50305
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)