Merck
ENA238711800
Enamine
1-[2-oxo-2-(piperazin-1-yl)ethyl]pyrrolidine-2,5-dione hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
261.71
Número MDL:
Iupac Name
1-[2-oxo-2-(1-piperazinyl)ethyl]-2,5-pyrrolidinedione hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3O3.ClH/c14-8-1-2-9(15)13(8)7-10(16)12-5-3-11-4-6-12;/h11H,1-7H2;1H
Clave InChI
UJEPDPVZFXSMRV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49696
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49696
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)