ENA238710615
Enamine
N-(4-hydroxyphenyl)cyclopropanecarboxamide
About This Item
mp
208-210
Iupac Name
N-(4-hydroxyphenyl)cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c12-9-5-3-8(4-6-9)11-10(13)7-1-2-7/h3-7,12H,1-2H2,(H,11,13)
Clave InChI
KXSOFKGSZDMTNE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42711
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)