Merck
ENA238710580
Enamine
methyl N-(2-hydroxyphenyl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Número MDL:
mp
118-123
Iupac Name
methyl 2-hydroxyphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)9-6-4-2-3-5-7(6)10/h2-5,10H,1H3,(H,9,11)
Clave InChI
SWVPURTXCYPXDZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42358
Melting Point
118-123
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42358
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)