Merck
ENA196830230
Enamine
4-chloro-6-(difluoromethoxy)quinoline-3-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1845,50 €
5 G
2708,70 €
10 G
3995,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-44966-100MG
363,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1845,50 €
5 G
2708,70 €
10 G
3995,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.62
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-44966-100MG
363,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-chloro-6-(difluoromethoxy)-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C11H5ClF2N2O/c12-10-6(4-15)5-16-9-2-1-7(3-8(9)10)17-11(13)14/h1-3,5,11H
Clave InChI
PPVQLMSNIVNXMO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44966
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44966
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)