Merck
ENA196830169
Enamine
2-amino-4-chloro-N-(propan-2-yl)benzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.68
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-4-chloro-N-isopropylbenzamide
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O/c1-6(2)13-10(14)8-4-3-7(11)5-9(8)12/h3-6H,12H2,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
DDUFHCYDQKMFQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44269
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44269
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)