Merck
ENA189566585
Enamine
1-(4-aminobenzoyl)piperidin-4-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.27
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-aminobenzoyl)-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c13-10-3-1-9(2-4-10)12(16)14-7-5-11(15)6-8-14/h1-4,11,15H,5-8,13H2
Clave InChI
HSFGGKHCUDVMPP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43441
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43441
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)