Merck
ENA189566452
Enamine
N-[(2-chlorophenyl)methyl]-N-methyl-3-oxobutanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.7
Número MDL:
Iupac Name
N-(2-chlorobenzyl)-N-methyl-3-oxobutanamide
Inchi Code
1S/C12H14ClNO2/c1-9(15)7-12(16)14(2)8-10-5-3-4-6-11(10)13/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
YZNLWPKFBLUTMR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43210
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43210
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)