Merck
ENA187622773
Enamine
2-(cyclopropylamino)acetic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.59
Número MDL:
Iupac Name
(cyclopropylamino)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO2.ClH/c7-5(8)3-6-4-1-2-4;/h4,6H,1-3H2,(H,7,8);1H
Clave InChI
LACZBXBXDSGMGS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42543
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42543
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)