ENA185118589
Enamine
4-cyano-N-(2-methoxyethyl)benzene-1-sulfonamide
About This Item
Iupac Name
4-cyano-N-(2-methoxyethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O3S/c1-15-7-6-12-16(13,14)10-4-2-9(8-11)3-5-10/h2-5,12H,6-7H2,1H3
Clave InChI
ZFBAXVDFTYHDLQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41617
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)