ENA184121271
Enamine
{1-[2-(morpholin-4-yl)ethyl]pyrrolidin-3-yl}methanamine
About This Item
Iupac Name
{1-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3-pyrrolidinyl}methanamine
Inchi Code
1S/C11H23N3O/c12-9-11-1-2-14(10-11)4-3-13-5-7-15-8-6-13/h11H,1-10,12H2
Clave InChI
GAOQIWJEVUOIFM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41093
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)