ENA184121253
Enamine
5-tert-butyl-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
About This Item
mp
142-143
Iupac Name
5-tert-butyl-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C12H13NO2/c1-12(2,3)7-4-5-9-8(6-7)10(14)11(15)13-9/h4-6H,1-3H3,(H,13,14,15)
Clave InChI
FQRSABMKACVJDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41068
Melting Point
142-143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41068
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)