Merck
ENA183888998
Enamine
1-bromo-4-(2-methoxyethyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.09
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-(2-methoxyethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
Clave InChI
IVWZNFTXJKWJMJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40174
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40174
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)