Merck
ENA181912001
Enamine
4-methoxy-3-[(pyridin-3-yl)methoxy]benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.26
Número MDL:
Iupac Name
4-methoxy-3-(3-pyridinylmethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c1-17-13-5-4-11(9-16)7-14(13)18-10-12-3-2-6-15-8-12/h2-9H,10H2,1H3
Clave InChI
PTCKCSITOQANNI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36747
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36747
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)