ENA181911654
Enamine
2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine-7-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c13-10-3-1-2-7-6-8(11(14)15)4-5-9(7)12-10/h4-6H,1-3H2,(H,12,13)(H,14,15)
Clave InChI
WVABYIKIASMFFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37288
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)