Merck
ENA161669232
Enamine
2-{[(propan-2-yl)amino]methyl}-3,4-dihydroquinazolin-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.27
Número MDL:
Iupac Name
(2Z)-2-[(isopropylamino)methylene]-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C12H15N3O/c1-8(2)13-7-11-14-10-6-4-3-5-9(10)12(16)15-11/h3-8,13-14H,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
SSGYPYUYDVHEAS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36443
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36443
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)