Merck
ENA161209189
Enamine
4-(2-chlorophenoxy)aniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
256.13
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-chlorophenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10ClNO.ClH/c13-11-3-1-2-4-12(11)15-10-7-5-9(14)6-8-10;/h1-8H,14H2;1H
Clave InChI
IMVNZRHEMISKCA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23795
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23795
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)