Merck
ENA161208867
Enamine
3,4-dipropoxyaniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.75
Número MDL:
Iupac Name
3,4-dipropoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H19NO2.ClH/c1-3-7-14-11-6-5-10(13)9-12(11)15-8-4-2;/h5-6,9H,3-4,7-8,13H2,1-2H3;1H
Clave InChI
WNXWXGACRXVYEJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05611
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05611
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)