ENA161208771
Enamine
[3-(dimethylamino)propyl][(thiophen-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
N~1~,N~1~-dimethyl-N~3~-(2-thienylmethyl)-1,3-propanediamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N2S.2ClH/c1-12(2)7-4-6-11-9-10-5-3-8-13-10;;/h3,5,8,11H,4,6-7,9H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
RGDGACOQFAATKI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09817
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)