Merck
ENA161173564
Enamine
2-amino-N-cyclohexylethane-1-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
242.77
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-N-cyclohexylethanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2O2S.ClH/c9-6-7-13(11,12)10-8-4-2-1-3-5-8;/h8,10H,1-7,9H2;1H
Clave InChI
DPTQVQVBUAXYQS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33665
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33665
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)