ENA161173324
Enamine
1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H18N2O3/c1-11(2)4-3-5-12-7-8(10(14)15)6-9(12)13/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,14,15)
Clave InChI
MUPFIGLSLOVQLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33679
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)