Merck
ENA159843879
Enamine
3-methylimidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.18
Número MDL:
Iupac Name
3-methylimidazo[1,5-a]pyridine-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c1-7-10-8(6-12)9-4-2-3-5-11(7)9/h2-6H,1H3
Clave InChI
VBGXAPXLVGMZBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35472
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35472
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)