ENA159843430
Enamine
2-{[(5-bromothiophen-2-yl)methyl]sulfanyl}ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-{[(5-bromo-2-thienyl)methyl]sulfanyl}ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10BrNS2.ClH/c8-7-2-1-6(11-7)5-10-4-3-9;/h1-2H,3-5,9H2;1H
Clave InChI
NYYYGMVOCJEWBE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33440
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)