ENA118036490
Enamine
2-chloro-N-(4-propylphenyl)acetamide
About This Item
mp
78-79
Iupac Name
2-chloro-N-(4-propylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H14ClNO/c1-2-3-9-4-6-10(7-5-9)13-11(14)8-12/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
URRNVZNXDFJSFS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24583
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)