ENA113817061
Enamine
5,7-dimethyl-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Iupac Name
5,7-dimethyl-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C14H13N3/c1-10-8-11(2)17-14(15-10)9-13(16-17)12-6-4-3-5-7-12/h3-9,15H,1H2,2H3
Clave InChI
OCAQJBFQIHLVFY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27189
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)