Merck
ENA112933498
Enamine
2-chloro-N-[4-methyl-2,5-dioxo-4-(2-phenylethyl)imidazolidin-1-yl]acetamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
134,70 €
250 MG
173,70 €
500 MG
288,10 €
1 G
397,30 €
2.5 G
735,30 €
5 G
1065,50 €
10 G
1560,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-23307-100MG
134,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
134,70 €
250 MG
173,70 €
500 MG
288,10 €
1 G
397,30 €
2.5 G
735,30 €
5 G
1065,50 €
10 G
1560,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
309.75
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-23307-100MG
134,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-chloro-N-[4-methyl-2,5-dioxo-4-(2-phenylethyl)-1-imidazolidinyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H16ClN3O3/c1-14(8-7-10-5-3-2-4-6-10)12(20)18(13(21)16-14)17-11(19)9-15/h2-6H,7-9H2,1H3,(H,16,21)(H,17,19)
Clave InChI
XFJUOGDKSPZMPZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23307
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23307
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)