Merck
ENA112933143
Enamine
6-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.22
Número MDL:
Iupac Name
6-(1-pyrrolidinyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H13N3/c10-8-3-4-9(11-7-8)12-5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6,10H2
Clave InChI
PURAXXHYQSQHAA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26162
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26162
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)