Merck
ENA112933129
Enamine
2-(morpholin-4-yl)ethane-1-thiol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.24
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)ethyl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C6H13NOS/c9-6-3-7-1-4-8-5-2-7/h9H,1-6H2
Clave InChI
YZVWMFBVTTUSAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26143
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)