Merck
ENA112933122
Enamine
2-(carbamimidoylsulfanyl)ethan-1-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1407,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26118-100MG
126,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1407,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
120.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26118-100MG
126,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-hydroxyethyl imidothiocarbamate
Inchi Code
1S/C3H8N2OS/c4-3(5)7-2-1-6/h6H,1-2H2,(H3,4,5)
Clave InChI
CKCQXLZVTHFENO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26118
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26118
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)