Merck
ENA090493263
Enamine
2-chloro-1-{4-[(5-chlorothiophen-2-yl)sulfonyl]piperazin-1-yl}ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
343.25
Número MDL:
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-[(5-chloro-2-thienyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C10H12Cl2N2O3S2/c11-7-9(15)13-3-5-14(6-4-13)19(16,17)10-2-1-8(12)18-10/h1-2H,3-7H2
Clave InChI
VSLONXNJKGMYAY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22857
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22857
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)