ENA090493104
Enamine
3-{5H,6H,7H,8H,9H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl}phenol
About This Item
mp
239-240
Iupac Name
3-(6,7,8,9-tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)phenol
Inchi Code
1S/C13H15N3O/c17-11-6-4-5-10(9-11)13-15-14-12-7-2-1-3-8-16(12)13/h4-6,9,17H,1-3,7-8H2
Clave InChI
MDVXGUQWECPHRT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-25486
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)