Merck
ENA068330981
Enamine
N-{2-[5-(2-chloroacetyl)thiophen-2-yl]ethyl}acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.73
Número MDL:
Iupac Name
N-{2-[5-(2-chloroacetyl)-2-thienyl]ethyl}acetamide
Inchi Code
1S/C10H12ClNO2S/c1-7(13)12-5-4-8-2-3-10(15-8)9(14)6-11/h2-3H,4-6H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
DZEALSULQGZRCA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15426
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15426
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)