ENA068330916
Enamine
4-(piperidin-1-yl)-3-(piperidine-1-sulfonyl)benzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-(1-piperidinyl)-3-(1-piperidinylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C17H24N2O4S/c20-17(21)14-7-8-15(18-9-3-1-4-10-18)16(13-14)24(22,23)19-11-5-2-6-12-19/h7-8,13H,1-6,9-12H2,(H,20,21)
Clave InChI
FGFILSIODSULAP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23667
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)