ENA066596256
Enamine
4-(1,1-dioxo-1lambda6,2-thiazolidin-2-yl)benzoic acid
About This Item
mp
230-231
Iupac Name
4-(1,1-dioxido-2-isothiazolidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4S/c12-10(13)8-2-4-9(5-3-8)11-6-1-7-16(11,14)15/h2-5H,1,6-7H2,(H,12,13)
Clave InChI
DCRLGJUQBZUHLG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Flash Point
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15167
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)