ENA066595652
Enamine
5-chloro-2-methylpyrazolo[1,5-a]quinazoline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-15135-100MG
327,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-15135-100MG
327,10 €
mp
139-140
Iupac Name
5-chloro-2-methylpyrazolo[1,5-a]quinazoline
Inchi Code
1S/C11H8ClN3/c1-7-6-10-13-11(12)8-4-2-3-5-9(8)15(10)14-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
QIFCCQKLBWWJTJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15135
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)