Merck
ENA065085958
Enamine
(4-chlorophenyl)(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.69
Número MDL:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H12ClN3/c1-15-7-6-14-11(15)10(13)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-7,10H,13H2,1H3
Clave InChI
OVCRVBWYZCVEHH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14784
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14784
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)