Merck
ENA065085741
Enamine
5,7-dimethoxy-4-phenylquinoline-2-thiol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.38
Número MDL:
mp
230-231
Iupac Name
5,7-dimethoxy-4-phenyl-2-quinolinethiol
Inchi Code
1S/C17H15NO2S/c1-19-12-8-14-17(15(9-12)20-2)13(10-16(21)18-14)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3,(H,18,21)
Clave InChI
CZEAOFPWKBUBPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14913
Melting Point
230-231
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14913
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)