Merck
ENA061488448
Enamine
2-{[3-cyano-6-(thiophen-2-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulfanyl}acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
344.34
Número MDL:
Iupac Name
{[3-cyano-6-(2-thienyl)-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulfanyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C13H7F3N2O2S2/c14-13(15,16)8-4-9(10-2-1-3-21-10)18-12(7(8)5-17)22-6-11(19)20/h1-4H,6H2,(H,19,20)
Clave InChI
GUQAMDUAAGRUEP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13837
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13837
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)